Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBIP Protein
A cDNA sequence encoding the MBIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom MBIP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921129
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12655-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15911129
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12655-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15901129
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12655-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
MBIP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MBIP solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAATEL NRPSSGDRNL ERRCRPNLSR EVLYEIFRSL HTLVGQLDLR DDVVKITIDW NKLQSLSAFQ PALLFSALEQ HILYLQPFLA KLQSPIKEEN TTAVEEIGRT EMGNKNEVND KFSIGDLQEE EKHKESDLRD VKKTQIHFDP EVVQIKAGKA EIDRRISAFI ERKQAEINEN NVREFCNVID CNQENSCART DAIFTPYPGF KSHVKVSRVV NTYGPQTRPE GIPGSGHKPN SMLRDCGNQA VEERLQNIEA HLRLQTGGPV PRDIYQRIKK LEDKILELEG ISPEYFQSVS FSGKRRKVQP PQQNYSLAEL DEKISALKQA LLRKSREAES MATHHLP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.