Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCM7 Protein
A cDNA sequence encoding the MCM7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MCM7 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971149
|
enQuireBio™
QP12662-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961149
|
enQuireBio™
QP12662-20UG |
20 μg |
215.00€
20µg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951149
|
enQuireBio™
QP12662-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MCM7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MCM7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVATYT CDQCGAETYQ PIQSPTFMPL IMCPSQECQT NRSGGRLYLQ TRGSRFIKFQ EMKMQEHSDQ VPVGNIPRSI TVLVEGENTR IAQPGDHVSV TGIFLPILRT GFRQVVQGLL SETYLEAHRI VKMNKSEDDE SGAGELTREE LRQIAEEDFY EKLAASIAPE IYGHEDVKKA LLLLLVGGVD QSPRGMKIRG NINICLMGDP GVAKSQLLSY IDRLAPRSQY TTGRGSSGVG LTAAVLRDSV SGELTLEGGA LVLADQGVCC IDEFDKMAEA DRTAIHEVME QQTISIAKAG ILTTLNARCS ILAAANPAYG RYNPRRSLEQ NIQLPAALLS RFDLLWLIQD RPDRDNDLRL AQHITYVHQH SRQPPSQFEP LDMKLMRRYI AMCREKQPMV PESLADYITA AYVEMRR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |