Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED27 Protein
A cDNA sequence encoding the MED27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | MED27 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971179
|
enQuireBio™
QP12672-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951179
|
enQuireBio™
QP12672-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961179
|
enQuireBio™
QP12672-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MED27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MED27 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADVINV SVNLEAFSQA ISAIQALRSS VSRVFDCLKD GMRNKETLEG REKAFIAHFQ DNLHSVNRDL NELERLSNLV GKPSENHPLH NSGLLSLDPV QDKTPLYSQL LQAYKWSNKL QYHAGLASGL LNQQSLKRSA NQMGVSAKRR PKAQPTTLVL PPQYVDDVIS RIDRMFPEMS IHLSRPNGTS AMLLVTLGKV LKVIVVMRSL FIDRTIVKGY NENVYTEDGK LDIWSKSNYQ VFQKVTDHAT TALLHYQLPQ MPDVVVRSFM TWLRSYIKLF QAPCQRCGKF LQDGLPPTWR DFRTLEAFHD TCRQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |