Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mediator of DNA damage checkpoint protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_055456.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9656 |
Nom | Mediator of DNA damage checkpoint protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16079780
|
enQuireBio™
QP7613-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16019790
|
enQuireBio™
QP7613-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16089780
|
enQuireBio™
QP7613-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16009790
|
enQuireBio™
QP7613-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16029790
|
enQuireBio™
QP7613-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16099780
|
enQuireBio™
QP7613-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_055456.2 | |
Mediator of DNA damage checkpoint protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9656 | |
Research Use Only | |
MDC1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
APKVLFTGVV DARGERAVLA LGGSLAGSAA EASHLVTDRI RRTVKFLCAL GRGIPILSLD WLHQSRKAGF FLPPDEYVVT DPEQEKNFGF SLQDALSRAR ERRLLEGYEI YVTPGVQPPP PQMGEIISCC GGTYLPSMPR SYKPQRVVIT CPQDFPHCSI PLRVGLPLLS PEFLLTGVLK QEAKPEAFVL S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |