Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MESDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom MESDC2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15971209
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12682-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15951209
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP12682-10UG
10 μg
203.00€
10µg
View alternative products
Save Up to 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15961209
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP12682-1MG
1 mg
5220.00€
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Specifications
MESDC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MESDC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEGSPGTPD ESTPPPRKKK KDIRDYNDAD MARLLEQWEK DDDIEEGDLP EHKRPSAPVD FSKIDPSKPE SILKMTKKGK TLMMFVTVSG SPTEKETEEI TSLWQGSLFN ANYDVQRFIV GSDRAIFMLR DGSYAWEIKD FLVGQDRCAD VTLEGQVYPG KGGGSKEKNK TKQDKGKKKK EGDLKSRSSK EENRAGNKRE DL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS