Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minor capsid protein L2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minor capsid protein L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_040316.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1489091 |
Nom | Minor capsid protein L2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16078040
|
enQuireBio™
QP7293-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018050
|
enQuireBio™
QP7293-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16088040
|
enQuireBio™
QP7293-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16008050
|
enQuireBio™
QP7293-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028050
|
enQuireBio™
QP7293-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16098040
|
enQuireBio™
QP7293-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_040316.1 | |
Minor capsid protein L2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1489091 | |
Research Use Only | |
L2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MVSHRAARRK RASVTDLYKT CKQSGTCPPD VVPKVEGTTL ADKILQWSSL GIFLGGLGIG TGSGTGGRTG YIPLGGRSNT VVDVGPTRPP VVIEPVGPTD PSIVTLIEDS SVVTSGAPRP TFTGTSGFDI TSAGTTTPAV LDITPSSTSV SISTTNFTNP AFSDPSIIEV PQTGEVAGNV FVGTPTSGTH GYEEIPLQTF ASSGTGEEPI SSTPLPTVRR VAGPRLYSRA YQQVSVANPE FLTRPSSLIT YDNPAFEPVD TTLTFDPRSD VPDSDFMDII RLHRPALTSR RGTVRFSRLG QRATMFTRSG TQIGARVHFY HDISPIAPSP EYIELQPLVS ATEDNDLFDI YADDMDPAVP VPSRSTTSFA FFKYSPTISS ASSYSNVTVP LTSSWDVPVY TGPDITLPST TSVWPIVSPT APASTQYIGI HGTHYYLWPL YYFIPKKRKR VPYFFADGFV AA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |