Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP28 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP28 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MMP28 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971299
|
enQuireBio™
QP12710-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961299
|
enQuireBio™
QP12710-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951299
|
enQuireBio™
QP12710-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MMP28 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MMP28 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFAKQGNK WYKQHLSYRL VNWPEHLPEP AVRGAVRAAF QLWSNVSALE FWEAPATGPA DIRLTFFQGD HNDGLGNAFD GPGGALAHAF LPRRGEAHFD QDERWSLSRR RGRNLFVVLA HEIGHTLGLT HSPAPRALMA PYYKRLGRDA LLSWDDVLAV QSLYGKPLGG SVAVQLPGKL FTDFETWDSY SPQGRRPETQ GPKYCHSSFD AITVDRQQQL YIFKGSHFWE VAADGNVSEP RPLQERWVGL PPNIEAAAVS LNDGDFYFFK GGRCWRFRGP KPVWGLPQLC RAGGLPRHPD AALFFPPLRR LILFKGARYY VLARGGLQVE PYYPRSLQDW GGIPEEVSGA LPRPDGSIIF FRDDRYWRLD QAKLQATTSG RWATELPWMG CWHANSGSAL F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |