Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4L2 Protein
A cDNA sequence encoding the MORF4L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MORF4L2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971329
|
enQuireBio™
QP12720-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961329
|
enQuireBio™
QP12720-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951329
|
enQuireBio™
QP12720-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MORF4L2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MORF4L2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSRKQGSQP RGQQSAEEEN FKKPTRSNMQ RSKMRGASSG KKTAGPQQKN LEPALPGRWG GRSAENPPSG SVRKTRKNKQ KTPGNGDGGS TSEAPQPPRK KRARADPTVE SEEAFKNRME VKVKIPEELK PWLVEDWDLV TRQKQLFQLP AKKNVDAILE EYANCKKSQG NVDNKEYAVN EVVAGIKEYF NVMLGTQLLY KFERPQYAEI LLAHPDAPMS QVYGAPHLLR LFVRIGAMLA YTPLDEKSLA LLLGYLHDFL KYLAKNSASL FTASDYKVAS AEYHRKAL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |