missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MRPL48 Protein

A cDNA sequence encoding the MRPL48 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3915.00€

Spécification

Nom MRPL48 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15901369
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12731-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15991359
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12731-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15981359
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12731-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

MRPL48 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MRPL48 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSGEKPIY SVGGILLSIS RPYKTKPTHG IGKYKHLIKA EEPKKKKGKV EVRAINLGTD YEYGVLNIHL TAYDMTLAES YAQYVHNLCN SLSIKVEESY AMPTKTIEVL QLQDQGSKML LDSVLTTHER VVQISGLSAT FAEIFLEIIQ SSLPEGVRLS VKEHTEEDFK GRFKARPELE ELLAKLK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications