Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MRPS2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931369
|
enQuireBio™
QP12732-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921369
|
enQuireBio™
QP12732-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911369
|
enQuireBio™
QP12732-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MRPS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MRPS2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATSSAA LPRILGAGAR APSRWLGFLG KATPRPARPS RRTLGSATAL MIRESEDSTD FNDKILNEPL KHSDFFNVKE LFSVRSLFDA RVHLGHKAGC RHRFMEPYIF GSRLDHDIID LEQTATHLQL ALNFTAHMAY RKGIILFISR NRQFSYLIEN MARDCGEYAH TRYFRGGMLT NARLLFGPTV RLPDLIIFLH TLNNIFEPHV AVRDAAKMNI PTVGIVDTNC NPCLITYPVP GNDDSPLAVH LYCRLFQTAI TRAKEKRQQV EALYRLQGQK EPGDQGPAHP PGADMSHSL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |