Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPS23 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPS23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MRPS23 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961369
|
enQuireBio™
QP12733-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951369
|
enQuireBio™
QP12733-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941369
|
enQuireBio™
QP12733-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MRPS23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MRPS23 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGSRLE TVGSIFSRTR DLVRAGVLKE KPLWFDVYDA FPPLREPVFQ RPRVRYGKAK APIQDIWYHE DRIRAKFYSV YGSGQRAFDL FNPNFKSTCQ RFVEKYTELQ KLGETDEEKL FVETGKALLA EGVILRRVGE ARTQHGGSHV SRKSEHLSVR PQTALEENET QKEVPQDQHL EAPADQSKGL LPP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |