Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the MSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4481 |
---|---|
Nom | MSR1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MSR1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971389
|
enQuireBio™
QP12740-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951389
|
enQuireBio™
QP12740-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961389
|
enQuireBio™
QP12740-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4481 | |
Research Use Only | |
MSR1 | |
Human | |
His | |
MSR1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
MSR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKWETKNC SVSSTNANDI TQSLTGKGND SEEEMRFQEV FMEHMSNMEK RIQHILDMEA NLMDTEHFQN FSMTTDQRFN DILLQLSTLF SSVQGHGNAI DEISKSLISL NTTLLDLQLN IENLNGKIQE NTFKQQEEIS KLEERVYNVS AEIMAMKEEQ VHLEQEIKGE VKVLNNITND LRLKDWEHSQ TLRNITLIQG PPGPPGEKGD RGPTGESGPR GFPGPIGPPG LKGDRGAIGF PGSRGLPGYA GRPGNSGPKG QKGEKGSGNT LTPFTKVRLV GGSGPHEGRV EILHSGQWGT ICDDRWEVRV GQVVCRSLGY PGVQAVHKAA HFGQGTGPIW LNEVFCFGRE SSIEECKIRQ WGTRACSHSE DAGVTCTL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |