Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_570116.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8174 |
Nom | Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029380
|
enQuireBio™
QP7559-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16049380
|
enQuireBio™
QP7559-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16039380
|
enQuireBio™
QP7559-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059380
|
enQuireBio™
QP7559-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16069380
|
enQuireBio™
QP7559-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16079380
|
enQuireBio™
QP7559-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_570116.2 | |
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8174 | |
Research Use Only | |
Madcam1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSLQVKPLQV EPPEPVVAVA LGASRQLTCR LACADRGASV QWRGLDTSLG AVQSDTGRSV LTVRNASLSA AGTRVCVGSC GGRTFQHTVQ LLVYAFPDQL TVSPAALVPG DPEVACTAHK VTPVDPNALS FSLLVGGQEL EGAQALGPEV QEEEEEPQGD EDVLFRVTER WRLPPLGTPV PPALYCQATM RLPGLELSHR QAIPVLHSPT SPEPPDTTSP ESPDTTSPES PDTTSQEPPD TTSPEPPDKT SPEPAPQQGS THTPRSPGST RTRRPEISQA GPTQGEVIPT GSSKPAGDQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |