Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myoglobin His Protein
A cDNA sequence encoding the Myoglobin His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4151 |
---|---|
Nom | Myoglobin His Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MB |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961509
|
enQuireBio™
QP12777-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951509
|
enQuireBio™
QP12777-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941509
|
enQuireBio™
QP12777-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4151 | |
Research Use Only | |
MB | |
Human | |
His | |
The MB protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0)1mM DTT, 100mM NaCl and 20% glycerol. |
Myoglobin His Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLSDGEWQL VLNVWGKVEA DIPGHGQEVL IRLFKGHPET LEKFDKFKHL KSEDEMKASE DLKKHGATVL TALGGILKKK GHHEAEIKPL AQSHATKHKI PVKYLEFISE CIIQVLQSKH PGDFGADAQG AMNKALELFR KDMASNYKEL GFQG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |