missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYOZ1 Protein
A cDNA sequence encoding the MYOZ1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MYOZ1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991509
|
enQuireBio™
QP12778-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981509
|
enQuireBio™
QP12778-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971509
|
enQuireBio™
QP12778-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MYOZ1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MYOZ1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPLSGTP APNKKRKSSK LIMELTGGGQ ESSGLNLGKK ISVPRDVMLE ELSLLTNRGS KMFKLRQMRV EKFIYENHPD VFSDSSMDHF QKFLPTVGGQ LGTAGQGFSY SKSNGRGGSQ AGGSGSAGQY GSDQQHHLGS GSGAGGTGGP AGQAGRGGAA GTAGVGETGS GDQAGGEGKH ITVFKTYISP WERAMGVDPQ QKMELGIDLL AYGAKAELPK YKSFNRTAMP YGGYEKASKR MTFQMPKFDL GPLLSEPLVL YNQNLSNRPS FNRTPIPWLS SGEPVDYNVD IGIPLDGETE EL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |