Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAA38 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAA38, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001307854.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 84316 |
Nom | NAA38 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16012861
|
enQuireBio™
QP8139-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16032861
|
enQuireBio™
QP8139-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16022861
|
enQuireBio™
QP8139-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16042861
|
enQuireBio™
QP8139-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16052861
|
enQuireBio™
QP8139-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16062861
|
enQuireBio™
QP8139-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001307854.1 | |
NAA38 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84316 | |
Research Use Only | |
NAA38 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVAVGVRAAP VLGLARALVL GLRGSQAARW RGWGTAAPGS LWALCECPAG CRELWFRGRA AWAARSERLL HPAQDSDGER EDSAAERARQ QLEALLNKTM RIRMTDGRTL VGCFLCTDRD CNVILGSAQE FLKPSDSFSA GEPRVLGLAM VPGHHIVSIE VQRESLTGPP YL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |