missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAGA Protein
A cDNA sequence encoding the NAGA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | NAGA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981529
|
enQuireBio™
QP12785-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15901539
|
enQuireBio™
QP12785-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15991529
|
enQuireBio™
QP12785-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NAGA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAGA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LDNGLLQTPP MGWLAWERFR CNINCDEDPK NCISEQLFME MADRMAQDGW RDMGYTYLNI DDCWIGGRDA SGRLMPDPKR FPHGIPFLAD YVHSLGLKLG IYADMGNFTC MGYPGTTLDK VVQDAQTFAE WKVDMLKLDG CFSTPEERAQ GYPKMAAALN ATGRPIAFSC SWPAYEGGLP PRVNYSLLAD ICNLWRNYDD IQDSWWSVLS ILNWFVEHQD ILQPVAGPGH WNDPDMLLIG NFGLSLEQSR AQMALWTVLA APLLMSTDLR TISAQNMDIL QNPLMIKINQ DPLGIQGRRI HKEKSLIEVY MRPLSNKASA LVFFSCRTDM PYRYHSSLGQ LNFTGSVIYE AQDVYSGDII SGLRDETNFT VIINPSGVVM WYLYPIKNLE MSQQHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |