Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAPA Protein
A cDNA sequence encoding the NAPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NAPA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941559
|
enQuireBio™
QP12793-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931559
|
enQuireBio™
QP12793-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921559
|
enQuireBio™
QP12793-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NAPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAPA protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDNSGKEAEA MALLAEAERK VKNSQSFFSG LFGGSSKIEE ACEIYARAAN MFKMAKNWSA AGNAFCQAAQ LHLQLQSKHD AATCFVDAGN AFKKADPQEA INCLMRAIEI YTDMGRFTIA AKHHISIAEI YETELVDIEK AIAHYEQSAD YYKGEESNSS ANKCLLKVAG YAALLEQYQK AIDIYEQVGT NAMDSPLLKY SAKDYFFKAA LCHFCIDMLN AKLAVQKYEE LFPAFSDSRE CKLMKKLLEAHEEQNVDSYT ESVKEYDSIS RLDQWLTTML LRIKKTIQGD EEDLR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |