Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NARS Protein
A cDNA sequence encoding the NARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4677 |
---|---|
Nom | NARS Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NARS |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981559
|
enQuireBio™
QP12794-HIS-EC-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971559
|
enQuireBio™
QP12794-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951559
|
enQuireBio™
QP12794-HIS-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961559
|
enQuireBio™
QP12794-HIS-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4677 | |
Research Use Only | |
NARS | |
Human | |
His | |
NARS protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
NARS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVLAELY VSDREGSDAT GDGTKEKPFK TGLKALMTVG KEPFPTIYVD SQKENERWNV ISKSQLKNIK KMWHREQMKS ESREKKEAED SLRREKNLEE AKKITIKNDP SLPEPKCVKI GALEGYRGQR VKVFGWVHRL RRQGKNLMFL VLRDGTGYLQ CVLADELCQC YNGVLLSTES SVAVYGMLNL TPKGKQAPGG HELSCDFWEL IGLAPAGGAD NLINEESDVD VQLNNRHMMI RGENMSKILK ARSMVTRCFR DHFFDRGYYE VTPPTLVQTQ VEGGATLFKL DYFGEEAFLT QSSQLYLETC LPALGDVFCI AQSYRAEQSR TRRHLAEYTH VEAECPFLTF DDLLNRLEDL VCDVVDRILK SPAGSIVHEL NPNFQPPKRP FKRMNYSDAI VWLKEHDVKK EDGTFYEFGE DIPEAPERLM TDTINEPILL CRFPVEIKSF YMQRCPEDSR LTESVDVLMP NVGEIVGGSM RIFDSEEILA GYKREGIDPT PYYWYTDQRK YGTCPHGGYG LGLERFLTWI LNRYHIRDVC LYPRFVQRCT P | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |