Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAT6 Protein
A cDNA sequence encoding the NAT6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 530.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 24142 |
---|---|
Nom | NAT6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NAT6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951569
|
enQuireBio™
QP12796-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961569
|
enQuireBio™
QP12796-5UG |
5 μg |
373.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941569
|
enQuireBio™
QP12796-10UG |
10 μg |
530.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
24142 | |
Research Use Only | |
NAT6 | |
Human | |
His | |
The NAT6 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl and 20% Glycerol. |
NAT6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQELTLSPGP AKLTPTLDPT HRMELILSTS PAELTLDPAC QPKLPLDSTC QPEMTFNPGP TELTLDPEHQ PEETPAPSLA ELTLEPVHRR PELLDACADL INDQWPRSRT SRLHSLGQSS DAFPLCLMLL SPHPTLEAAP VVVGHARLSR VLNQPQSLLV ETVVVARALR GRGFGRRLME GLEVFARARG FRKLHLTTHD QVHFYTHLGY QLGEPVQGLV FTSRRLPATL LNAFPTAPSP RPPRKAPNLT AQAAPRGPKG PPLPPPPPLP ECLTISPPVP SGPPSKSLLE TQYQNVRGRP IFWMEKDI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |