Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDRG2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDRG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NDRG2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951609
|
enQuireBio™
QP12809-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941609
|
enQuireBio™
QP12809-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931609
|
enQuireBio™
QP12809-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NDRG2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NDRG2 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAELQE VQITEEKPLL PGQTPEAAKT HSVETPYGSV TFTVYGTPKP KRPAILTYHD VGLNYKSCFQ PLFQFEDMQE IIQNFVRVHV DAPGMEEGAP VFPLGYQYPS LDQLADMIPC VLQYLNFSTI IGVGVGAGAY ILARYALNHP DTVEGLVLIN IDPNAKGWMD WAAHKLTGLT SSIPEMILGH LFSQEELSGN SELIQKYRNI ITHAPNLDNI ELYWNSYNNR RDLNFERGGD ITLRCPVMLV VGDQAPHEDA VVECNSKLDP TQTSFLKMAD SGGQPQLTQP GKLTEAFKYF LQGMGYMASS CMTRLSRSRT ASLTSAASVD GNRSRSRTLS QSSESGTLSS GPPGHTMEVS C | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |