Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP6413-ec-200ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16013140
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_004539.1
NDUFB10 Protein
Research Use Only
NDUFB10
Recombinant Protein
E. coli
MPDSWDKDVY PEPPRRTPVQ PNPIVYMMKA FDLIVDRPVT LVREFIERQH AKNRYYYYHR QYRRVPDITE CKEEDIMCMY EAEMQWKRDY KVDQEIINIM QDRLKACQQR EGQNYQQNCI KEVEQFTQVA KAYQDRYQDL GAYSSARKCL AKQRQRMLQE RKAAKEAAAA TS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4716
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol