Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB4 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFB4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4710 |
---|---|
Nom | NDUFB4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NDUFB4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981639
|
enQuireBio™
QP12816-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971639
|
enQuireBio™
QP12816-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961639
|
enQuireBio™
QP12816-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4710 | |
Research Use Only | |
NDUFB4 | |
Human | |
His | |
The NDUFB4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M Urea And 10% glycerol. |
NDUFB4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFPKYK PSSLRTLPET LDPAEYNISP ETRRAQAERL AIRAQLKREY LLQYNDPNRR GLIENPALLR WAYARTINVY PNFRPTPKNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |