Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS3 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | NDUFS3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951649
|
enQuireBio™
QP12819-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971649
|
enQuireBio™
QP12819-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961649
|
enQuireBio™
QP12819-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NDUFS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NDUFS3 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MESAGADTRP TVRPRNDVAH KQLSAFGEYV AEILPKYVQQ VQVSCFNELE VCIHPDGVIP VLTFLRDHTN AQFKSLVDLT AVDVPTRQNR FEIVYNLLSL RFNSRIRVKT YTDELTPIES AVSVFKAANW YEREIWDMFG VFFANHPDLR RILTDYGFEG HPFRKDFPLS GYVELRYDDE VKRVVAEPVE LAQEFRKFDL NSPWEAFPVY RQPPESLKLE AGDKKPDAK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |