Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS4 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4724 |
---|---|
Nom | NDUFS4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NDUFS4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15901659
|
enQuireBio™
QP12820-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15991649
|
enQuireBio™
QP12820-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981649
|
enQuireBio™
QP12820-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4724 | |
Research Use Only | |
NDUFS4 | |
Human | |
Untagged | |
The NDUFS4 solution contains 20mM Tris pH 8 and 30% glycerol. |
NDUFS4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAQDQTQDTQ LITVDEKLDI TTLTGVPEEH IKTRKVRIFV PARNNMQSGV NNTKKWKMEF DTRERWENPL MGWASTADPL SNMVLTFSTK EDAVSFAEKN GWSYDIEERK VPKPKSKSYG ANFSWNKRTR VSTK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |