Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEIL2 Protein
A cDNA sequence encoding the NEIL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 252969 |
---|---|
Nom | NEIL2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NEIL2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981669
|
enQuireBio™
QP12826-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961669
|
enQuireBio™
QP12826-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971669
|
enQuireBio™
QP12826-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
252969 | |
Research Use Only | |
NEIL2 | |
Human | |
His | |
The NEIL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
NEIL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPEGPL VRKFHHLVSP FVGQQVVKTG GSSKKLQPAS LQSLWLQDTQ VHGKKLFLRF DLDEEMGPPG SSPTPEPPQK EVQKEGAADP KQVGEPSGQK TLDGSSRSAE LVPQGEDDSE YLERDAPAGD AGRWLRVSFG LFGSVWVNDF SRAKKANKRG DWRDPSPRLV LHFGGGGFLA FYNCQLSWSS SPVVTPTCDI LSEKFHRGQA LEALGQAQPV CYTLLDQRYF SGLGNIIKNE ALYRAGIHPL SLGSVLSASR REVLVDHVVE FSTAWLQGKF QGRPQHTQVY QKEQCPAGHQ VMKEAFGPED GLQRLTWWCP QCQPQLSEEP EQCQFS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |