Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurotrypsin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurotrypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Specifications
Numéro d’adhésion | NP_003610.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8492 |
Nom | Neurotrypsin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
16094010
|
enQuireBio™
QP6537-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16014020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16004020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16024020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16034020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16044020
|
enQuireBio™
QP6537-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
NP_003610.2 | |
Neurotrypsin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8492 | |
Research Use Only | |
PRSS12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGKNSLRG GWPWQVSLRL KSSHGDGRLL CGATLLSSCW VLTAAHCFKR YGNSTRSYAV RVGDYHTLVP EEFEEEIGVQ QIVIHREYRP DRSDYDIALV RLQGPEEQCA RFSSHVLPAC LPLWRERPQK TASNCYITGW GDTGRAYSRT LQQAAIPLLP KRFCEERYKG RFTGRMLCAG NLHEHKRVDS CQGDSGGPLM CERPGESWVV YGVTSWGYGC GVKDSPGVYT KVSAFVPWIK SVTK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |