Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NNT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Specifications
Identification génétique (Entrez) | 23529 |
---|---|
Nom | NNT1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | CLCF1 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15985188
|
enQuireBio™
QP10794-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965188
|
enQuireBio™
QP10794-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975188
|
enQuireBio™
QP10794-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
23529 | |
Research Use Only | |
CLCF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLNRTGDPGP GPSIQKTYDL TRYLEHQLRS LAGTYLNYLG PPFNEPDFNP PRLGAETLPR ATVDLEVWRS LNDKLRLTQN YEAYSHLLCY LRGLNRQAAT AELRRSLAHF CTSLQGLLGS IAGVMAALGY PLPQPLPGTE PTWTPGPAHS DFLQKMDDFW LLKELQTWLW RSAKDFNRLK KKMQPPAAAV TLHLGAHGF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
NNT1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50, as measured in a cell proliferation assay using human TF?1 cells transfected with human CNTF R?, is less than 15ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
NNT-1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |