Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPHS2 Protein
A cDNA sequence encoding the NPHS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | NPHS2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971799
|
enQuireBio™
QP12869-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951799
|
enQuireBio™
QP12869-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961799
|
enQuireBio™
QP12869-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NPHS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NPHS2 was filtered (0.4microm) and lyophilized in 30mM acetate buffer and 1mM dithiothreitol, pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASVKVVQEYERV IIFRLGHLLP GRAKGPGLFF FLPCLDTYHK VDLRLQTLEI PFHEIVTKDM FIMEIDAICY YRMENASLLL SSLAHVSKAV QFLVQTTMKR LLAHRSLTEI LLERKSIAQD AKVALDSVTC IWGIKVERIE IKDVRLPAGL QHSLAVEAEA QRQAKVRMIA AEAEKAASES LRMAAEILSG TPAAVQLRYL HTLQSLSTEK PSTVVLPLPF DLLNCLSSPS NRTQGSLPFP SPSKPVEPLN PKKKDSPML | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |