Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPPA Protein
A cDNA sequence encoding the NPPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4878 |
---|---|
Nom | NPPA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | NPPA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991809
|
enQuireBio™
QP12873-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971809
|
enQuireBio™
QP12873-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981809
|
enQuireBio™
QP12873-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4878 | |
Research Use Only | |
NPPA | |
Human | |
His | |
NPPA filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20 mM Tris buffer, 50 mM NaCl and 5% w/v trehalosa, pH 7.5. |
NPPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHNP MYNAVSNADL MDFKNLLDHL EEKMPLEDEV VPPQVLSEPN EEAGAALSPL PEVPPWTGEV SPAQRDGGAL GRGPWDSSDR SALLKSKLRA LLTAPR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |