missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NTF4 Protein
Recombinant Protein
4325.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006170.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 4909 |
Nom | NTF4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15955939
|
enQuireBio™
QP5345-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945939
|
enQuireBio™
QP5345-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_006170.1 | |
NTF4 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human NTF4 induces Rat C6 cell proliferation. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
4909 | |
Research Use Only | |
NTF4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGVSETAPAS RRGELAVCDA VSGWVTDRRT AVDLRGREVE VLGEVPAAGG SPLRQYFFET RCKADNAEEG GPGAGGGGCR GVDRRHWVSE CKAKQSYVRA LTADAQGRVG WRWIRIDTAC VCTLLSRTGR A | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |