Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NUBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NUBP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921879
|
enQuireBio™
QP12894-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911879
|
enQuireBio™
QP12894-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15901879
|
enQuireBio™
QP12894-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NUBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NUBP1 protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4),10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEVPHD CPGADSAQAG RGASCQGCPN QRLCASGAGA TPDTAIEEIK EKMKTVKHKI LVLSGKGGVG KSTFSAHLAH GLAEDENTQI ALLDIDICGP SIPKIMGLEG EQVHQSGSGW SPVYVEDNLG VMSVGFLLSS PDDAVIWRGP KKNGMIKQFL RDVDWGEVDY LIVDTPPGTS DEHLSVVRYL ATAHIDGAVI ITTPQEVSLQ DVRKEINFCR KVKLPIIGVV ENMSGFICPK CKKESQIFPP TTGGAELMCQ DLEVPLLGRV PLDPLIGKNC DKGQSFFIDA PDSPATLAYR SIIQRIQEFC NLHQSKEENL ISS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |