Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear receptor ROR-gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear receptor ROR-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001001523.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6097 |
Nom | Nuclear receptor ROR-gamma Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16004580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16024580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16014580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16034580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16044580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16054580
|
enQuireBio™
QP6616-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001001523.1 | |
Nuclear receptor ROR-gamma Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6097 | |
Research Use Only | |
RORC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDRAPQRQHR ASRELLAAKK THTSQIEVIP CKICGDKSSG IHYGVITCEG CKGFFRRSQR CNAAYSCTRQ QNCPIDRTSR NRCQHCRLQK CLALGMSRDA VKFGRMSKKQ RDSLHAEVQK QLQQRQQQQQ EPVVKTPPAG AQGADTLTYT LGLPDGQLPL GSSPDLPEAS ACPPGLLKAS GSGPSYSNNL AKAGLNGASC HLEYSPERGK AEGRESFYST GSQLTPDRCG LRFEEHRHPG LGELGQGPDS YGSPSFRSTP EAPYASLTEI EHLVQSVCKS YRETCQLRLE DLLRQRSNIF SREEVTGYQR KSMWEMWERC AHHLTEAIQY VVEFAKRLSG FMELCQNDQI VLLKAGAMEV VLVRMCRAYN ADNRTVFFEG KYGGMELFRA LGCSELISSI FDFSHSLSAL HFSEDEIALY TALVLINAHR PGLQEKRKVE QLQYNLELAF HHHLCKTHRQ SILAKLPPKG KLRSLCSQHV ERLQIFQHLH PIVVQAAFPP LYKELFSTET ESPVGLSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |