Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar protein 58 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolar protein 58, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_057018.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 51602 |
Nom | Nucleolar protein 58 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16013731
|
enQuireBio™
QP8278-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033731
|
enQuireBio™
QP8278-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023731
|
enQuireBio™
QP8278-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043731
|
enQuireBio™
QP8278-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053731
|
enQuireBio™
QP8278-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16063731
|
enQuireBio™
QP8278-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_057018.1 | |
Nucleolar protein 58 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51602 | |
Research Use Only | |
NOP58 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLVLFETSVG YAIFKVLNEK KLQEVDSLWK EFETPEKANK IVKLKHFEKF QDTAEALAAF TALMEGKINK QLKKVLKKIV KEAHEPLAVA DAKLGGVIKE KLNLSCIHSP VVNELMRGIR SQMDGLIPGV EPREMAAMCL GLAHSLSRYR LKFSADKVDT MIVQAISLLD DLDKELNNYI MRCREWYGWH FPELGKIISD NLTYCKCLQK VGDRKNYASA KLSELLPEEV EAEVKAAAEI SMGTEVSEED ICNILHLCTQ VIEISEYRTQ LYEYLQNRMM AIAPNVTVMV GELVGARLIA HAGSLLNLAK HAASTVQILG AEKALFRALK SRRDTPKYGL IYHASLVGQT SPKHKGKISR MLAAKTVLAI RYDAFGEDSS SAMGVENRAK LEARLRTLED RGIRKISGTG KALAKTEKYE HKSEVKTYDP SGDSTLPTCS KKRKIEQVDK EDEITEKKAK KAKIKVKVEE EEEEKVAEEE ETSVKKKKKR GKKKHIKEEP LSEEEPCTST AIASPEKKKK KKKKRENED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |