Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUP62 Protein
A cDNA sequence encoding the NUP62 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom NUP62 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15971919
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12909-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15961919
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12909-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15951919
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12909-1MG
1 mg
5655.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
NUP62 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NUP62 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MSGFNFGGTG APTGGFTFGT AKTATTTPAT GFSFSTSGTG GFNFGAPFQP ATSTPSTGLF SLATQTPATQ TTGFTFGTAT LASGGTGFSL GIGASKLNLS NTAATPAMAN PSGFGLGSSN LTNAISSTVT SSQGTAPTGF VFGPSTTSVA PATTSGGFSF TGGSTAQPSG FNIGSAGNSA QPTAPATLPF TPATPAATTA GATQPAAPTP TATITSTGPS LFASIATAPT SSATTGLSLC TPVTTAGAPT AGTQGFSLKA PGAASGTSTT TSTAATATAT TTSSSSTTGF ALNLKPLAPA GIPSNTAAAV TAPPGPGAAA GAAASSAMTY AQLESLINKW SLELEDQERH FLQQATQVNA WDRTLIENGE KITSLHREVE KVKLDQKRLD QELDFILSQQ KELEDLLSPL EELVKEQSGT IYLQHADEER EKTYKLAENI DAQLKRMAQD LKDIIEHLNT SGAPADTSDP LQQICKILNA HMDSLQWIDQ NSALLQRKVE EVTKVCEGRR KEQERSFRIT FD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.