Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OBFC1 Protein
A cDNA sequence encoding the OBFC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | OBFC1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941949
|
enQuireBio™
QP12917-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921949
|
enQuireBio™
QP12917-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931949
|
enQuireBio™
QP12917-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
OBFC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The OBFC1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQPGSSR CEEETPSLLW GLDPVFLAFA KLYIRDILDM KESRQVPGVF LYNGHPIKQV DVLGTVIGVR ERDAFYSYGV DDSTGVINCI CWKKLNTESV SAAPSAAREL SLTSQLKKLQ ETIEQKTKIE IGDTIRVRGS IRTYREEREI HATAYYKVDD PVWNIQIARM LELPTIYRKV YDQPFHSSAL EKEEALSNPG ALDLPSLTSL LSEKAKEFLM ENRVQSFYQQ ELEMVESLLS LANQPVIHSA CSDQVNFKKD TTSKAIHSIF KNAIQLLQEK GLVFQKDDGF DNLYYVTRED KDLHRKIHRI IQQDCQKPNH MEKGCHFLHI LACARLSIRP GLSEAVLQQV LELLEDQSDI VSTMEHYYTA F | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |