Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OCIAD2 Protein
A cDNA sequence encoding the OCIAD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom OCIAD2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15971949
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12918-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15961949
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12918-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15951949
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12918-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
OCIAD2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OCIAD2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASASAR GNQDKDAHFP PPSKQSLLFC PKSKLHIHRA EISKIMRECQ EESFWKRALP FSLVSMLVTQ GLVYQGYLAA NSRFGSLPKV ALAGLLGFGL GKVSYIGVCQ SKFHFFEDQL RGAGFGPQHN RHCLLTCEEC KIKHGLSEKG DSQPSAS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.