Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OLFM1 Protein
A cDNA sequence encoding the OLFM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | OLFM1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921969
|
enQuireBio™
QP12923-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15901969
|
enQuireBio™
QP12923-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15911969
|
enQuireBio™
QP12923-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
OLFM1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPTNPEE SWQVYSSAQD SEGRCICTVV APQQTMCSRD ARTKQLRQLL EKVQNMSQSI EVLDRRTQRD LQYVEKMENQ MKGLESKFKQ VEESHKQHLA RQFKG |