Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OXSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the OXSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | OXSR1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982029
|
enQuireBio™
QP12944-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972029
|
enQuireBio™
QP12944-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962029
|
enQuireBio™
QP12944-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
OXSR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The OXSR1 solution (0.5 mg/1ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEDSSA LPWSINRDDY ELQEVIGSGA TAVVQAAYCA PKKEKVAIKR INLEKCQTSM DELLKEIQAM SQCHHPNIVS YYTSFVVKDE LWLVMKLLSG GSVLDIIKHI VAKGEHKSGV LDESTIATIL REVLEGLEYL HKNGQIHRDV KAGNILLGED GSVQIADFGV SAFLATGGDI TRNKVRKTFV GTPCWMAPEV MEQVRGYDFK ADIWSFGITA IELATGAAPY HKYPPMKVLM LTLQNDPPSL ETGVQDKEML KKYGKSFRKM ISLCLQKDPE KRPTAAELLR HKFFQKAKNK EFLQEKTLQR APTISERAKK VRRVPGSSGR LHKTEDGGWE WSDDEFDEES EEGKAAISQL RSPRVKESIS NSELFPTTDP VGTLLQVPEQ ISAHLPQPAG QIATQPTQVS LPPTAEPAKT AQALSSGSGS QETKIPISLV LRLRNSKKEL NDIRFEFTPG RDTAEGVSQE LISAGLVDGR DLVIVAANLQ KIVEEPQSNR SVTFKLASGV EGSDIPDDGK LIGFAQLSIS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |