Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p59-Fyn Protein
A cDNA sequence encoding the p59-Fyn was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 715.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2534 |
---|---|
Nom | p59-Fyn Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | FYN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922049
|
enQuireBio™
QP12949-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932049
|
enQuireBio™
QP12949-5UG |
5 μg |
397.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912049
|
enQuireBio™
QP12949-10UG |
10 μg |
715.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2534 | |
Research Use Only | |
FYN | |
Human | |
GST | |
p59-Fyn in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
p59-Fyn Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGCVQCKDKE ATKLTEERDG SLNQSSGYRY GTDPTPQHYP SFGVTSIPNY NNFHAAGGQG LTVFGGVNSS SHTGTLRTRG GTGVTLFVAL YDYEARTEDD LSFHKGEKFQ ILNSSEGDWW EARSLTTGET GYIPSNYVAP VDSIQAEEWY FGKLGRKDAE RQLLSFGNPR GTFLIRESET TKGAYSLSIR DWDDMKGDHV KHYKIRKLDN GGYYITTRAQ FETLQQLVQH YSERAAGLCC RLVVPCHKGM PRLTDLSVKT KDVWEIPRES LQLIKRLGNG QFGEVWMGTW NGNTKVAIKT LKPGTMSPES FLEEAQIMKK LKHDKLVQLY AVVSEEPIYI VTEYMNKGSL LDFLKDGEGR ALKLPNLVDM AAQVAAGMAY IERMNYIHRD LRSANILVGN GLICKIADFG LARLIEDNEY TARQGAKFPI KWTAPEAALY GRFTIKSDVW SFGILLTELV TKGRVPYPGM NNREVLEQVE RGYRMPCPQD CPISLHELMI HCWKKDPEER PTFEYLQSFL EDYFTATEPQ YQPGENL |