Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone-related Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002811.1
Identification génétique (Entrez) 5744
Nom Parathyroid hormone-related Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16094100
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6553-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16014110
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6553-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16004110
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6553-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16024110
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6553-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16034110
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6553-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16044110
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6553-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_002811.1
Parathyroid hormone-related Protein
Not determined.
Full length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5744
Research Use Only
PTHLH
Recombinant Protein
E. coli
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTPGKKK KGKPGKRKEQ EKKKRRTRSA WLDSGVTGSG LEGDHLSDTS TTSLELDSR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.