Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PC4 and SFRS1-interacting Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PC4 and SFRS1-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001121689.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11168 |
Nom | PC4 and SFRS1-interacting Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16034040
|
enQuireBio™
QP6542-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16054040
|
enQuireBio™
QP6542-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16044040
|
enQuireBio™
QP6542-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16064040
|
enQuireBio™
QP6542-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16074040
|
enQuireBio™
QP6542-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16084040
|
enQuireBio™
QP6542-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001121689.1 | |
PC4 and SFRS1-interacting Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11168 | |
Research Use Only | |
PSIP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTRDFKPGDL IFAKMKGYPH WPARVDEVPD GAVKPPTNKL PIFFFGTHET AFLGPKDIFP YSENKEKYGK PNKRKGFNEG LWEIDNNPKV KFSSQQAATK QSNASSDVEV EEKETSVSKE DTDHEEKASN EDVTKAVDIT TPKAARRGRK RKAEKQVETE EAGVVTTATA SVNLKVSPKR GRPAATEVKI PKPRGRPKMV KQPCPSESDI ITEEDKSKKK GQEEKQPKKQ PKKDEEGQKE EDKPRKEPDK KEGKKEVESK RKNLAKTGVT STSDSEEEGD DQEGEKKRKG GRNFQTAHRR NMLKGQHEKE AADRKRKQEE QMETEQQNKD EGKKPEVKKV EKKRETSMDS RLQRIHAEIK NSLKIDNLDV NRCIEALDEL ASLQVTMQQA QKHTEMITTL KKIRRFKVSQ VIMEKSTMLY NKFKNMFLVG EGDSVITQVL NKSLAEQRQH EEANKTKDQG KKGPNKKLEK EQTGSKTLNG GSDAQDGNQP QHNGESNEDS KDNHEASTKK KPSSEERETE ISLKDSTLDN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |