Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCD6IP Protein
A cDNA sequence encoding the PDCD6IP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom PDCD6IP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15902169
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12987-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15992159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12987-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15982159
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12987-1MG
1 mg
3275.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
PDCD6IP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATFISVQLK KTSEVDLAKP LVKFIQQTYP SGGEEQAQYC RAAEELSKLR RAAVGRPLDK HEGALETLLR YYDQICSIEP KFPFSENQIC LTFTWKDAFD KGSLFGGSVK LALASLGYEK SCVLFNCAAL ASQIAAEQNL DNDEGLKIAA KHYQFASGAF LHIKETVLSA LSREPTVDIS PDTVGTLSLI MLAQAQEVFF LKATRDKMKD AIIAKLANQA ADYFGDAFKQ CQYKDTLPKE VFPVLAAKHC IMQANAEYHQ SILAKQQKKF GEEIARLQHA AELIKTVASR YDEYVNVKDF SDKINRALAA AKKDNDFIYH DRVPDLKDLD PIGKATLVKS TPVNVPISQK FTDLFEKMVP VSVQQSLAAY NQRKADLVNR SIAQMREATT LA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.