missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGFA Protein
Recombinant Protein
252.00€ - 5220.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002598.4 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5154 |
Nom | PDGFA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985839
|
enQuireBio™
QP5283-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975839
|
enQuireBio™
QP5283-100UG |
100 μg |
690.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995839
|
enQuireBio™
QP5283-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_002598.4 | |
PDGFA Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 50 ng/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2.0 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
5154 | |
Research Use Only | |
PDGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATTSLN PDYREEDTGR PRESGKKRKR KRLKPT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |