missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA3 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 2923 |
---|---|
Nom | PDIA3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PDIA3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905238
|
enQuireBio™
QP10808-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985228
|
enQuireBio™
QP10808-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995228
|
enQuireBio™
QP10808-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
2923 | |
Research Use Only | |
PDIA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSDV LELTDDNFES RISDTGSAGL MLVEFFAPWC GHCKRLAPEY EAAATRLKGI VPLAKVDCTA NTNTCNKYGV SGYPTLKIFR DGEEAGAYDG PRTADGIVSH LKKQAGPASV PLRTEEEFKK FISDKDASIV GFFDDSFSEA HSEFLKAASN LRDNYRFAHT NVESLVNEYD DNGEGIILFR PSHLTNKFED KTVAYTEQKM TSGKIKKFIQ ENIFGICPHM TEDNKDLIQG KDLLIAYYDV DYEKNAKGSN YWRNRVMMVA KKFLDAGHKL NFAVASRKTF SHELSDFGLE STAGEIPVVA IRTAKGEKFV MQEEFSRDGK ALERFLQDYF DGNLKRYLKS EPIPESNDGP VKVVVAENFD EIVNNENKDV LIEFYAPWCG HCKNLEPKYK ELGEKLSKDP NIVIAKMDAT ANDVPSPYEV RGFPTIYFSP ANKKLNPKKY EGGRELSDFI SYLQREATNP PVIQEEKPKK KKKAQEDL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PDIA3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity > 20 A650/cm/min/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the aggregation of insulin in the presence of DTT. | |
Human | |
His | |
The PDIA3 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |