Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA6 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10130 |
---|---|
Nom | PDIA6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PDIA6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965238
|
enQuireBio™
QP10810-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945238
|
enQuireBio™
QP10810-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955238
|
enQuireBio™
QP10810-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
10130 | |
Research Use Only | |
PDIA6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLYSSSDDVI ELTPSNFNRE VIQSDSLWLV EFYAPWCGHC QRLTPEWKKA ATALKDVVKV GAVDADKHHS LGGQYGVQGF PTIKIFGSNK NRPEDYQGGR TGEAIVDAAL SALRQLVKDR LGGRSGGYSS GKQGRSDSSS KKDVIELTDD SFDKNVLDSE DVWMVEFYAP WCGHCKNLEP EWAAAASEVK EQTKGKVKLA AVDATVNQVL ASRYGIRGFP TIKIFQKGES PVDYDGGRTR SDIVSRALDL FSDNAPPPEL LEIINEDIAK RTCEEHQLCV VAVLPHILDT GAAGRNSYLE VLLKLADKYK KKMWGWLWTE AGAQSELETA LGIGGFGYPA MAAINARKMK FALLKGSFSE QGINEFLREL SFGRGSTAPV GGGAFPTIVE REPWDGRDGE LPVEDDIDLS DVELDDLGKD EL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
PDIA6 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity > 20 A650/cm/min/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the aggregation of insulin in the presence of DTT. | |
Human | |
His | |
The PDIA6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 50mM NaCl. |