Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEPD Protein
A cDNA sequence encoding the PEPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | PEPD Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952229
|
enQuireBio™
QP13008-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942229
|
enQuireBio™
QP13008-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932229
|
enQuireBio™
QP13008-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PEPD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PEPD protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAATGP SFWLGNETLK VPLALFALNR QRLCERLRKN PAVQAGSIVV LQGGEETQRY CTDTGVLFRQ ESFFHWAFGV TEPGCYGVID VDTGKSTLFV PRLPASHATW MGKIHSKEHF KEKYAVDDVQ YVDEIASVLT SQKPSVLLTL RGVNTDSGSVCREASFDGIS KFEVNNTILH PEIVECRVFK TDMELEVLRY TNKISSEAHR EVMKAVKVGM KEYELESLFE HYCYSRGGMR HSSYTCICGS GENSAVLHYG HAGAPNDRTI QNGDMCLFDM GGEYYCFASD ITCSFPANGK FTADQKAVYE AVLRSSRAVM GAMKPGVWWP DMHRLADRIH LEELAHMGIL SGSVDAMVQA HLGAVFMPHG LGHFLGIDVH DVGGYPEGVE RIDEPGLRSL RTARHLQPGM VLTVEPGIYF IDHLLDEALA DPARASFLNR EVLQRFRGFG GVRIEEDVVV TDSGIELLTC VPRTVEEIEA CMAGCDKAFT PFSGPK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |