Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Periostin Protein
A cDNA sequence encoding the Periostin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | Periostin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982229
|
enQuireBio™
QP13009-HIS-EC-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962229
|
enQuireBio™
QP13009-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972229
|
enQuireBio™
QP13009-HIS-EC-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Periostin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGHHHHHHHH HHSSGHIEGR HMRNNHYDKI LAHSRIRGRD QGPNVCALQQ ILGTKKKYFS TCKNWYKKSI CGQKTTVLYE CCPGYMRMEG MKGCPAVLPI DHVYGTLGIV GATTTQRYSD ASKLREEIEG KGSFTYFAPS NEAWDNLDSD IRRGLESNVN VELLNALHSH MINKRMLTKD LKNGMIIPSM YNNLGLFINH YPNGVVTVNC ARIIHGNQIA TNGVVHVIDR VLTQIGTSIQ DFIEAEDDLS SFRAAAITSD ILEALGRDGH FTLFAPTNEA FEKLPRGVLE RFMGDKVASEALMKYHILNT LQCSESIMGG AVFETLEGNT IEIGCDGDSI TVNGIKMVNK KDIVTNNGVI HLIDQVLIPD SAKQVIELAG KQQTTFTDLV AQLGLASALR PDGEYTLLAP VNNAFSDDTL SMVQRLLKLI LQNHILKVKV GLNELYNGQI LETIGGKQLR VFVYRTAVCI ENSCMEKGSK QGRNGAIHIF REIIKPAEKS LHEKLKQDKR FSTFLSLLEA ADLKELLTQP GDWTLFVPTN DAFKGMTSEE KEILIRDKNA LQNIILYHLT PGVFIGKGFE PGVTNILKTT QGSKIFLKEV NDTLLVNELK SKESDIMTTN GVIHVVDKLL YPADTPVGND QLLEILNKLI KYIQIKFVRG STFKEIPVTV Y | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |