Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PGAM1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is >300 units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925248
|
enQuireBio™
QP10812-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905248
|
enQuireBio™
QP10812-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915248
|
enQuireBio™
QP10812-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PGAM1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAYKLVLIR HGESAWNLEN RFSGWYDADL SPAGHEEAKR GGQALRDAGY EFDICFTSVQ KRAIRTLWTV LDAIDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEA QVKIWRRSYD VPPPPMEPDH PFYSNISKDR RYADLTEDQL PSCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKEGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGL SEEAIMELNL PTGIPIVYEL DKNLKPIKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAKK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is >300 units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C. | |
Human | |
His | |
The PGAM1 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol. |