Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | PGAM2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Specific activity is > 100units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985248
|
enQuireBio™
QP10814-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965248
|
enQuireBio™
QP10814-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975248
|
enQuireBio™
QP10814-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PGAM2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATHRLVMVR HGESTWNQEN RFCGWFDAEL SEKGTEEAKR GAKAIKDAKM EFDICYTSVL KRAIRTLWAI LDGTDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEE QVKIWRRSFD IPPPPMDEKH PYYNSISKER RYAGLKPGEL PTCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKAGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGM SDQAIMELNL PTGIPIVYEL NKELKPTKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 100units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C. | |
Human | |
His | |
The PGAM2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |